Stampa…
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
302110010 302110050
ACRO302110010EA 134 EUR
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 70 °C (13 mmHg)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093884
CAS Number: 33689-29-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %