Stampa…
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
302090025 302090100
ACRO302090025EA 75.2 EUR
ACRO302090025 ACRO302090100
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Formula: C₉H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 120…125 °C (,3 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800589
CAS Number: 41530-32-9
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %