Stampa…
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
301830010 301830050
ACRO301830010EA 60.4 EUR
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formula: C₁₁H₂₄N₂O₂
Punto di ebollizione: 106…110 °C (,3 mmHg)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671489
CAS Number: 51857-17-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %