Stampa…
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
300860010 300862500 300860050
ACRO300860010EA 149 EUR
ACRO300860010 ACRO300862500 ACRO300860050
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Appearance: Light yellow Flakes
Formula: C₁₀H₂₁NO
Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 70…76 °C
Densità: 0,967 g/cm³
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191220
CAS Number: 2403-89-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥98.5 %