Stampa…
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 74.3 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formula: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Peso molecolare: 382.188 g/mol
Punto di fusione: 253…254 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800557
CAS Number: 14782-58-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %