Stampa…
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
298850010 298850050
ACRO298850010EA 77.6 EUR
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formula: C₁₀H₈O₄
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00673700
CAS Number: 17575-15-4
Visualizza i codici
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %