Stampa…
4-Methylpent-2-enal 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
298350250 298351000
ACRO298350250EA 120 EUR
ACRO298350250 ACRO298351000
4-Methylpent-2-enal 95%
4-Methylpent-2-enal
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 70 °C (75 mmHg)
Densità: 0,844 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800501
CAS Number: 5362-56-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.831 to 0.841
Acid value ≤15 mg KOH/g