Stampa…
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
297095000 297090020
ACRO297095000EA 291 EUR
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Punto di fusione: 57…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00800493
CAS Number: 150884-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %