Stampa…
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%, >95% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297040010 297040050
ACRO297040010EA 102 EUR
ACRO297040010 ACRO297040050
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%, >95% ee
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
CAS No.: 79200-56-9
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,1259 g/mol
Punto di fusione: 92…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211274
CAS Number: 79200-56-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.1
Enantiomeric excess ≥95 % (HPLC)
Specific optical rotation -550° to -570° (25 °C, 589 nm) (c=1, CH2Cl2)