Stampa…
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (7aS)-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, (S)-7a-Methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,5(6H)-dione
296470010 296470050
ACRO296470010EA 63.4 EUR
ACRO296470010 ACRO296470050
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS No.: 17553-86-5
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,204 g/mol
Punto di fusione: 55…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012272
CAS Number: 17553-86-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥88 %
Specific optical rotation +330° to +360° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)