Stampa…
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
296420025 296420100 296420500
ACRO296420025EA 74.8 EUR
ACRO296420025 ACRO296420100 ACRO296420500
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-14-2
Formula: C₉H₉NO₆S
Peso molecolare: 259,23 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064582
CAS Number: 115314-14-2
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +21.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)