(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
296410025
296410100
ACRO296410025EA
57.5
EUR
ACRO296410025
ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Formula:
C₉H₉NO₆S Punto di fusione: 59…63 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013436 CAS Number: 115314-17-5 |
Appearance | Light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5° |