Stampa…
3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
296030025 296030100
ACRO296030025EA 45.5 EUR
ACRO296030025 ACRO296030100
3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈N₂
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159654
CAS Number: 2458-26-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥99.0 %