Stampa…
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium (II) complex, Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium (II)
295782500 295780010
ACRO295782500EA 57.9 EUR
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formula: C₁₆H₂₆Ru
Peso molecolare: 319,454 g/mol
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216965
CAS Number: 12289-94-0
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %