Chloromethyl butyrate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula:
C₅H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 150 °C (993mbar) Densità: 1,074 g/cm³ Flash Pt: 55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216961 CAS Number: 33657-49-7 UN: 2924 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |