Stampa…
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 198 EUR
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Formula: C₇H₈O₂
Punto di fusione: 48…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075555
CAS Number: 675-09-2
Visualizza i codici
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %