Stampa…
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
295230050 295230250
ACRO295230050EA 56.7 EUR
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₅H₅N₅OS
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075623
CAS Number: 28128-40-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %