Stampa…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
294631000 294630250
ACRO294631000EA 259 EUR
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilizzato
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 89…93 °C (7 mmHg)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010217
CAS Number: 81172-89-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine