Stampa…
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
294390100 294390010
ACRO294390100EA 176 EUR
ACRO294390100 ACRO294390010
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Appearance: Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013781
CAS Number: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %