Stampa…
Palladio 5% on alumina, secco, in polvere for use as a catalyst
Fornitore: Thermo Scientific
293030100 293030500
ACRO293030100EA 159 EUR
ACRO293030100 ACRO293030500
Palladio 5% on alumina, secco, in polvere for use as a catalyst
Palladium
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Punto di fusione: 1555 °C
Densità: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03613602
CAS Number: 7440-05-3
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Silver grey to black Powder
Assay 4.0 to 6.0 % (Pd)