Stampa…
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
291970010 291970050
ACRO291970010EA 74.2 EUR
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Formula: C₃₄H₂₈O₂Pd
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051942
CAS Number: 32005-36-0
Visualizza i codici
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)