Stampa…
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
291630010 291632500
ACRO291630010EA 174 EUR
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Formula: C₂H₈NO₃P
Punto di fusione: 296 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008182
CAS Number: 2041-14-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %