Stampa…
Geranyl linalool mixture of isomers ∼95% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
278360250 278360025
ACRO278360250EA 672 EUR
ACRO278360250 ACRO278360025
Geranyl linalool mixture of isomers ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Formula: C₂₀H₃₄O
Peso molecolare: 290,491 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (760 mmHg)
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059363
CAS Number: 1113-21-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.875 to 0.885