Stampa…
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
277812500 277810010
ACRO277812500EA 83.8 EUR
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Formula: C₈H₁₂N₂O
Punto di fusione: 235…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143157
CAS Number: 105786-40-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %