Stampa…
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 106 EUR
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143982
CAS Number: 37910-65-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %