Stampa…
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, solubile nell'acqua, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
277340250 277341000
ACRO277340250EA 124 EUR
ACRO277340250 ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, solubile nell'acqua, puro
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Formula: C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080727
CAS Number: 8004-92-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %