Stampa…
(S)-(+)-Camptothecin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
276721000 276720010
ACRO276721000EA 223 EUR
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Formula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081076
CAS Number: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %