Stampa…
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
276300025 276300100
ACRO276300025EA 102 EUR
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formula: C₈H₉N₃
Punto di fusione: 203…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142855
CAS Number: 1622-57-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %