Stampa…
Boc-sarcosine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
275670050 275670250
ACRO275670050EA 26 EUR
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₈H₁₅NO₄
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037795
CAS Number: 13734-36-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %