Stampa…
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
275070250 275070050
ACRO275070250EA 192 EUR
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 85…90 °C (,8mbar)
Densità: 1,313 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134268
CAS Number: 19444-84-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %