Stampa…
Metaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 25.4 EUR
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₈H₁₆O₄
Punto di fusione: 246 °C
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00071549
CAS Number: 108-62-3
UN: 1332
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %