Stampa…
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one
271720050 271720250 271721000
ACRO271720050EA 32.8 EUR
ACRO271720050 ACRO271720250 ACRO271721000
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃O
Peso molecolare: 99,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022384
CAS Number: 6126-22-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %