Stampa…
Zinc-copper couple
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
271440250 271441000
ACRO271440250EA 67.5 EUR
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Formula: CuZn
Peso molecolare: 128,926 g/mol
Punto di fusione: 500 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084851
CAS Number: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %