Stampa…
Iodio soluzione 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroiodide, Iodine monochloride, Iodochloride, Iodine chloride
270570010 270570025
ACRO270570010EA 94.4 EUR
ACRO270570010 ACRO270570025
Iodio soluzione 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Iodio monocloruro
Formula: ClI
Peso molecolare: 162,36 g/mol
Punto di fusione: 17,2 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M