Stampa…
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
270430250 270431000
ACRO270430250EA 57.8 EUR
ACRO270430250 ACRO270431000
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
(-)-Terpinen-4-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 212 °C (760 mmHg)
Densità: 0,933 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167108
CAS Number: 20126-76-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml
GC ≥96.0 % (sum of enantiomers)
Specific optical rotation -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat)