Stampa…
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
269630250 269631000
ACRO269630250EA 64.8 EUR
ACRO269630250 ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
CAS No.: 924-99-2
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 118…121 °C (10HPA)
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144269
CAS Number: 924-99-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %