Stampa…
5-Methylfurfurylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
268940250 268940050
ACRO268940250EA 147 EUR
ACRO268940250 ACRO268940050
5-Methylfurfurylamine 98%
5-Methylfurfurylamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₆H₉NO
Punto di ebollizione: 57 °C (13mbar)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143471
CAS Number: 14003-16-8
UN: 2733
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %