Stampa…
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
265970010 265970050
ACRO265970010EA 88.1 EUR
ACRO265970010 ACRO265970050
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,257 g/mol
Punto di fusione: 103…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040276
CAS Number: 4721-98-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥99.0 %