Stampa…
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
265630010 265630050
ACRO265630010EA 198 EUR
ACRO265630010 ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 5691-19-0
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di fusione: 274…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145418
CAS Number: 5691-19-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %