Stampa…

2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

265150010 265150050
ACRO265150010EA 72.7 EUR
ACRO265150010 ACRO265150050
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde

CAS No.: 67952-60-7

Formula: C₅H₁₀OS₂
Punto di ebollizione: 46 °C (1 mmHg)
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142943
CAS Number: 67952-60-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR