Stampa…
2-Thiophenemethanethiol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 153 EUR
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiophenemethanethiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Formula: C₅H₆S₂
Peso molecolare: 130,22 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (15 mmHg)
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00107135
CAS Number: 6258-63-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %