Stampa…
Trizma(R) maleate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris-maleate
264970250 264971000
ACRO264970250EA 39.7 EUR
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₈H₁₅NO₇
Peso molecolare: 237.208 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082442
CAS Number: 72200-76-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %