Stampa…
4-Piperidineethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
263650010 263650100
ACRO263650010EA 61.2 EUR
ACRO263650010 ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,20 g/mol
Punto di ebollizione: 131…136 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 45…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006008
CAS Number: 622-26-4
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %