Stampa…
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 40.4 EUR
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053007
CAS Number: 27503-81-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %