Stampa…
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
259110050 259110250 259111000
ACRO259110050EA 45 EUR
ACRO259110050 ACRO259110250 ACRO259111000
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,2407 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (13 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074931
CAS Number: 13349-82-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Tertiary base ≥94 %
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %