Stampa…

2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 286 EUR
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid

CAS No.: 15687-27-1

Formula: C₁₃H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 157 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010393
CAS Number: 15687-27-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR