Stampa…
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
258440100 258440500
ACRO258440100EA 108 EUR
ACRO258440100 ACRO258440500
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS No.: 37031-30-4
Formula: C₉H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 139 °C (21hPa)
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040504
CAS Number: 37031-30-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4386 to 1.4406 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +52° to +56° (20°C, 589 nm) (neat)