Stampa…
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
255340050 255340250
ACRO255340050EA 208 EUR
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formula: C₇H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 112 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 34…38 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062805
CAS Number: 826-34-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %