Stampa…
Teofillina, anidro 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 29.9 EUR
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Teofillina, anidro 99+%
Theophyllin
Formula: C₇H₈N₄O₂
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 270…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079619
CAS Number: 58-55-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %