Stampa…
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
243950050 243950250
ACRO243950050EA 73.6 EUR
ACRO243950050 ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formula: C₆Cl₆O
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019431
CAS Number: 21306-21-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
HPLC ≥98.5 %